Imprimer
Acide acétique 50% dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
456870050 456870250
ACRO456870050EA 57 EUR
ACRO456870050 ACRO456870250
Acide acétique 50% dans l'eau
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 118
Point de fusion: 17
Point d'éclair: >60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
ONU: 2790
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 49.0 to 51.0 %