Imprimer
Cyperméthrine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α-Cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
456310050 456310250 456311000
ACRO456310050EA 142 EUR
ACRO456310050 ACRO456310250 ACRO456311000
Cyperméthrine 98%
Cyperméthrine
Formule: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
Densité: 1.12 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055328
Numéro CAS: 52315-07-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (Mixture of isomers)