Imprimer
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Forchlorfenuron
456290010 456290050 456290250
ACRO456290010EA 29.4 EUR
ACRO456290010 ACRO456290050 ACRO456290250
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea 98%
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
Formule: C₁₂H₁₀ClN₃O
MW: 247.68 g/mol
Point de fusion: 165…170 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059898
Numéro CAS: 68157-60-8
ONU: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 177 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %