Imprimer
Rosuvastatin calcium salt 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
456230010 456232500
ACRO456230010EA 319 EUR
ACRO456230010 ACRO456232500
Rosuvastatin calcium salt 98%
Rosuvastatin calcium salt
Formule: C₂₂H₂₇FN₃O₆S·¹/₂Ca
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112702
Numéro CAS: 147098-20-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %