Imprimer
1,4-Cineole 85%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
456060250 456061000
ACRO456060250EA 36.4 EUR
ACRO456060250 ACRO456061000
1,4-Cineole 85%
1,4-Cineole
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 65 °C (21hPa)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.887 g/cm³
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209502
Numéro CAS: 470-67-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %