Imprimer
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
455730050 455730250
ACRO455730050EA 43 EUR
ACRO455730050 ACRO455730250
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
4-Hydroxyphenyl benzoate
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Point de fusion: 164…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053304
Numéro CAS: 2444-19-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %