Imprimer
4-Cyano-1-butyne 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
455590010 455590050
ACRO455590010EA 37.4 EUR
ACRO455590010 ACRO455590050
4-Cyano-1-butyne 97%
4-Cyano-1-butyne
Formule: C₅H₅N
MW: 79.999 g/mol
Point d'ébullition: 79 °C (39 mmHg)
Densité: 0.9063 g/cm³
Point d'éclair: 65.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041563
Numéro CAS: 19596-07-7
ONU: 3276
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %