2-Bromo-1-(3-pyridinyl)éthanone, bromhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
455520050
455520250
ACRO455520050EA
43.1
EUR
ACRO455520050
ACRO455520250
2-Bromo-1-(3-pyridinyl)éthanone, bromhydrate 98%
2-Bromo-1-(3-pyridinyl)éthanone, bromhydrate
Formule:
C₇H₆BrNO Point de fusion: 192…196 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00052182 Numéro CAS: 17694-68-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 188 to 197 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Water | ≤0.5 % |