Imprimer
Carbenicilline sel disodique 90%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
455360010 455360050
ACRO455360010EA 129 EUR
ACRO455360010 ACRO455360050
Carbenicilline sel disodique 90%
Carbenicilline sel disodique
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Point d'ébullition: 738 °C
Point de fusion: >200 °C
Point d'éclair: 400 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077683
Numéro CAS: 4800-94-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Solubility (5 % in water) Clear to light yellow
HPLC ≥88 %