Imprimer
Streptomycine sulfate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
455340050 455340250 455341000
ACRO455340050EA 31.7 EUR
ACRO455340050 ACRO455340250 ACRO455341000
Streptomycine sulfate
Streptomycine sulfate
Formule: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457.4 g/mol
Point de fusion: 250
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037023
Numéro CAS: 3810-74-0
Merck Index: 12,08983
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Loss on drying ≤7 %
Sulfate (SO4) 18.0 to 21.5