Imprimer
Gentamicine, sulfate (sel)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
455310010 455310050 455310250
ACRO455310010EA 37.2 EUR
ACRO455310010 ACRO455310050 ACRO455310250
Gentamicine, sulfate (sel)
Gentamicine, sulfate (sel)
Point de fusion: 218…237 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00270181
Numéro CAS: 1405-41-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥590 µg/mg (On dried basis)
Loss on drying ≤18.0 % (Vacuum, 110°C, 3h)
Sulfated ash ≤1.0 %
pH 3.5 to 5.5 (c=4, water)
Specific optical rotation (On dried basis)