Imprimer
Cefazolin sodium salt 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
455210010 455210050
ACRO455210010EA 89.9 EUR
ACRO455210010 ACRO455210050
Cefazolin sodium salt 98%
Cefazolin sodium salt
Formule: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
Point de fusion: 170…177 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056883
Numéro CAS: 27164-46-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 177 °C
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -24° to -10° (20 °C, 589 nm) (c=1,H2O)