Imprimer
p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonyl cyanide, Tosyl cyanide
455820010 455820050
ACRO455820010EA 52.4 EUR
ACRO455820010 ACRO455820050
p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Formule: C₈H₇NO₂S
MW: 181.21 g/mol
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009977
Numéro CAS: 19158-51-1
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
HPLC ≥94 %