2-Octyne 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
455570050
455570250
ACRO455570050EA
27.3
EUR
ACRO455570050
ACRO455570250
2-Octyne 97% stabilisé
2-Octyne
Formule:
C₈H₁₄ Point d'ébullition: 137 °C (760 mmHg) Densité: 0.759 g/cm³ Point d'éclair: 18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00027302 Numéro CAS: 2809-67-8 ONU: 3295 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4270 to 1.4300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | Approx. 200 ppm |