Imprimer
N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
449260010 449260050
ACRO449260010EA 85.2 EUR
ACRO449260010 ACRO449260050
N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
N-Boc-4-methylene-L-proline
Formule: C₁₁H₁₇NO₄
Point de fusion: 110…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861787
Numéro CAS: 84348-38-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -53° to -63° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3)