Imprimer
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3S)-(+)-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride, (+)-cis-Diltiazem HCl, (+)-cis-3-Acetoxy-5-(2-dimethylaminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, (2S,3S)-5-(2-(Dimethylamino)ethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b][1,4]thiazepin-3-yl acetate hydrochloride
329080010 329080050 329080250
ACRO329080010EA 31.4 EUR
ACRO329080010 ACRO329080050 ACRO329080250
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride 98%
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Formule: C₂₂H₂₆N₂O₄S·HCl
MW: 450.98 g/mol
Point de fusion: 210…215 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00069252
Numéro CAS: 33286-22-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +110° to +120° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)