Methyl pentafluorobenzoate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
312260050
312260250
ACRO312260050EA
49.1
EUR
ACRO312260050
ACRO312260250
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Methyl pentafluorobenzoate
Formule:
C₈H₃F₅O₂ Point d'ébullition: 87…88 °C (20 mmHg) Densité: 1,53 g/cm³ Point d'éclair: 78 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012172 Numéro CAS: 36629-42-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |