Imprimer
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
209551000 209558000
209551000.EA 58.9 EUR
209551000. 209558000.
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide 1 M dans le THF, AcroSeal®
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide
Formule: C₆H₁₈LiNSi₂
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008261
Numéro CAS: 4039-32-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to amber Liquid
Strength 0.90 to 1.10 M