Imprimer
Xanthosine dihydrate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
207630010 207630050
ACRO207630010EA 50.1 EUR
ACRO207630010 ACRO207630050
Xanthosine dihydrate 99%
Xanthosine dihydrate
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₆·2H₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149347
Numéro CAS: 5968-90-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 9 to 14 %
HPLC ≥98.5 %