Imprimer
Phénol 99+%, crystals_loose Biochemistry
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
180781000 180785000 180780015
ACRO180781000EA 24.5 EUR
ACRO180781000 ACRO180785000 ACRO180780015
Phénol 99+%, crystals_loose Biochemistry
Phénol
Formule: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 39…42 °C
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
ONU: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %
Solidification point ≥40.5°C