Imprimer
Acide nitrique , 70%, pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Nitric acid solution
124650010 124650025 124650011 124650026
ACRO124650010EA 33.9 EUR
ACRO124650010 ACRO124650025 124650011. 124650026.
Acide nitrique , 70%, pure
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.4 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
ONU: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid (Free from suspended matter or sediment (May darken on storage))
Color scale ≤30 APHA
Titration with NaOH 67 to 70 %