Imprimer
VWR® Maximum, Housses de protection
Fournisseur: VWR Collection
129-1216EA 95.8 EUR
129-1216 129-1220
VWR® Maximum, Housses de protection
Housses
Fabriquée à partir de matériaux imperméables aux liquides.
  • Protection complète contre les liquides et les éclaboussures de produits chimiques légers
  • Niveau minimal d'émission de particules
  • Matériau propre à faible peluchage
  • L'élastique bordé le long du périmètre inférieur garantit une tenue parfaite
Ces housses offrent une protection contre les liquides, les produits biologiques, les particules et les éclaboussures de produits chimiques légers.
Efficacité de filtration bactérienne : 99,9%
Niveau 1 du test du tambour de Helmke