Myristate de méthyle 99% étalon analytique pour CPG
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
460360010
460360050
ACRO460360010EA
42.4
EUR
ACRO460360010
ACRO460360050
Myristate de méthyle 99% étalon analytique pour CPG
Myristate de méthyle
Formule:
C₁₅H₃₀O₂ Point d'ébullition: 323 °C (760 mmHg) Point de fusion: 18.4 °C Densité: 0.863 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008983 Numéro CAS: 124-10-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |