Imprimer
Naftifine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
458660010 458660050 458660250
ACRO458660010EA 67.5 EUR
ACRO458660010 ACRO458660050 ACRO458660250
Naftifine hydrochloride 99%
Naftifine hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₁N
Point de fusion: 175…179 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059047
Numéro CAS: 65473-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 180 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Loss on fusion ≤0.5 %