Imprimer
Omeprazole 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
458520010 458520050 458520250
ACRO458520010EA 39 EUR
ACRO458520010 ACRO458520050 ACRO458520250
Omeprazole 98+%
Omeprazole
Formule: C₁₇H₁₉N₃O₃S
MW: 345.42 g/mol
Point de fusion: 158…159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083192
Numéro CAS: 73590-58-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥98.0 %