Imprimer
Ofloxacin 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid, 9-Fluoro-3,7-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
455670010 455670050 455670250
ACRO455670010EA 47.5 EUR
ACRO455670010 ACRO455670050 ACRO455670250
Ofloxacin 98%
Ofloxacin
Formule: C₁₈H₂₀FN₃O₄
MW: 361.37 g/mol
Point de fusion: 280…275 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00226105
Numéro CAS: 82419-36-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 %
HPLC ≥97.5 %