Imprimer
Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ruthenium oxychloride, Tetraamminechlorohydroxoruthenium(III) chloride, Ruthenium Red
279710010 279710050
ACRO279710010EA 123 EUR
ACRO279710010 ACRO279710050
Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, pur
Ruthenium(III) chloride oxide
Formule: H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃
MW: 786.354 g/mol
Point de fusion: >500 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011479
Numéro CAS: 11103-72-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red or purple Powder
Elemental Analysis 34 to 39 % (Ru)