Imprimer
Zinc sulfate heptahydraté, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4382.1000EA 71.44 EUR
4382.1000 4382.0100
Zinc sulfate heptahydraté, J.T.Baker®
Zinc sulfate heptahydraté
Formule: ZnSO₄·7H₂O
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay 99.0 - 103.0 %
Ammonium (NH4) max. 0.001 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Magnesium (Mg) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.05 %
Lead (Pb) max. 0.003 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Nitrate (NO3) max. 0.002 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.4 - 6.0
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 5
Manganese (Mn) max. 3