Imprimer
1,2-Dichloroéthane, anhydre (max. 0,005% H₂O)
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Dichloroethane
85816.230EA 81.6 EUR
85816.230 85816.269
1,2-Dichloroéthane, anhydre (max. 0,005% H₂O)
1,2-Dichloroéthane
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formule: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98.96 g/mol
Point d'ébullition: 83.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35,5 °C
Densité: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000963
Numéro CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
ONU: 1184
ADR: 3 (6.1) II
ATTEINDRE: 01-2119484658-20
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.8-100 %
Acidity (as HCl) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w