Tert-Butyle methyle oxyde, anhydre (max. 0,005% H₂O)
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
85814.230EA
0
EUR
85814.230
85814.269
Tert-Butyle methyle oxyde, anhydre (max. 0,005% H₂O)
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule:
(CH₃)₃COCH₃ Point d'ébullition: 55.2 °C (1013 hPa) Point de fusion: −108.6 °C Densité: 0.7405 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: −28 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008812 Numéro CAS: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 ONU: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 13,06059 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, on anhydrous basis) | 99-100 % |
Acidity | 0-0.001 meq/g |
Peroxides (as H202) | 0-0.0005 % |
Residue after evaporation | 0-0.001 % w/w |
Water (KF) | 0-0.005 % w/w |