Antimousse silicone, liquide (ORG), grade technique
Fournisseur: PanReac AppliChem
APPC211628.1210EA
289
EUR
APPC211628.1210
Antimousse silicone, liquide (ORG), grade technique
Antimousse silicone
Résultats des tests de spécification
Form | Liquid |
Colour | Off-white |
Solubility | Immiscible with water |