Imprimer
Gants en nitrile, Dexpure® 801-95
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
4580195/10 4580195/7 4580195/8 4580195/9
DALL4580195/10EA 35 EUR
DALL4580195/10 DALL4580195/7 DALL4580195/8 DALL4580195/9
Gants en nitrile, Dexpure® 801-95
Gants
Ces gants sont particulièrement résistants aux graisses animales et aux détergents. Ils offrent également une bonne résistance mécanique, ce qui en fait une alternative économique aux modèles réutilisables classiques. Ils sont parfaits pour la préparation de denrées alimentaires grasses (plats cuisinés, pâtisseries, etc.) et les applications de nettoyage impliquant des huiles ainsi que des graisses animales et végétales.
  • Alternative aux gants en latex offrant une meilleure résistance mécanique que le latex tout en réduisant le risque de réactions allergiques
  • Performances supérieures en contact avec des produits graisseux
  • La finition à motifs permet une meilleure préhension
  • Certifiés pour le contact avec des denrées alimentaires, conformément à la directive européenne n° 1934/2004
  • Facilement détectables grâce à la couleur bleue
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS) ; Cat. II ; AQL 1,5