Imprimer
Éthanol Eurodenatured ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Fournisseur: VWR Chemicals
85830.290EA 27.2 EUR
85830.290 85830.360 85830.410 85830.460 85830.550
Éthanol Eurodenatured ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Éthanol Eurodenatured
Formule: H₃CCH₂OH
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (V/V) min. 97%
Assay (GC) min. 99%
Denatonium benzoate (ppm) 12.3 - 14.7 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.97 - 1.13 %
2-Propanol (V/V) 0.97 - 1.13%