Imprimer
Kit de condamnation de disjoncteurs
Fournisseur: Brady
051265 051264 090891 090892 090893
BRDY051265EA 38.61 EUR
BRDY051265 BRDY051264 118-0520 BRDY090892 BRDY090893
Kit de condamnation de disjoncteurs
Cadenas de sécurité
Ce dispositif de condamnation de disjoncteurs est idéal pour verrouiller les interrupteurs de grande taille ou de forme irrégulière.
  • Les rails autocollants sont installés en permanence sur un panneau électrique ; pas besoin de percer
  • Une barre de blocage rouge indique un verrouillage en position « fermée » et une barre de blocage verte, un verrouillage en position « ouverte »
Largeur maximale de l'interrupteur : 150,00 mm
Diamètre maximal de l'anse : 6,5 mm
Hauteur minimale de l'anse : 20,00 mm
Information de livraison: le kit comprend 2 rails de montage jaunes, 1 barre de blocage rouge, 1 barre de blocage verte et 3 lingettes imbibées d'alcool.
Attention: Remarque : la surface du panneau doit être nettoyée avant d'appliquer le dispositif de condamnation de disjoncteurs.