Imprimer
Gants industriels, ActivArmr® 07-112
Fournisseur: Ansell
07-112/10 07-112/9 07-112/8
112-4235EA 75.8 EUR
112-4235 112-4237 112-4236
Gants industriels, ActivArmr® 07-112
Gants
Les gants VibraGuard® sont dotés d'un revêtement nitrile imprégné sur une doublure en coton Interlock/Gelfôm™. Ils offrent une résistance aux coupures, aux perforations et à l'abrasion, ainsi qu'à la graisse et l'huile.
  • Pour les tâches impliquant des vibrations à des fréquences supérieures à 300 Hz
  • Conçus pour réduire les vibrations absorbées par la paume et les doigts du travailleur
  • Aident à protéger contre le syndrome des vibrations du système main-bras
Idéal pour les broyeurs à main et sur socle, les vibreurs intérieurs, les marteaux-piqueurs,More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle 07-112 (doigt entier)
Ambidextre/anatomique Conception main droite et main gauche
Environmentally Preferable
Usage unique/Réutilisable réutilisable
Matériau du support Coton
Finition Fully impregnated
Style de manchette À Velcro®
Norme EN EN 388:2016 (3221B)