Conductivity and TDS standards, natural water
Fournisseur: Hach
2974826
2974849
2974549
2974649
HACH2974826EA
15.2
EUR
HACH2974826
HACH2974849
HACH2974549
HACH2974649
Conductivity and TDS standards, natural water
Étalons
Étalons pour la mesure de conductivité
Natural Water Standard Solution:40% sodium sulphate/40% sodium bicarbonate/20% sodium chloride.