Imprimer
Eau, grade technique
Fournisseur: PanReac AppliChem
APPC211074.1214EA 38.7 EUR
APPC211074.1214 APPC211074.0715 APPC211074.0716
Eau, grade technique
Eau
Manufactured by reverse osmosis has purity level comparable to two times distilled water.
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,00 kg/l (20 ˚C)
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Liquid
Sterility Not tested
Conductivity Max. 5,0 μS/cm