Imprimer
Armoire de sécurité, type 90, V-MOVE-90
Fournisseur: asecos
35034001 35034005 35035001 35035005 35085040 35085041 35085051 35085047 35085046 35086040 35086041 35086051 35086047 35086046
135-2636EA 5030 EUR
135-2636 135-2637 135-2638 135-2639 135-2640 135-2641 135-2644 135-2643 135-2642 135-2645 135-2646 135-2649 135-2648 135-2647
Armoire de sécurité, type 90, V-MOVE-90
Mobilier Armoires de stockage
V-MOVE-90 : Tiroirs verticaux motorisés pour un confort et une sécurité maximale. Volume de stockage reste identique que pour les armoires standard – mais seulement avec la moitié de la largeur de l'armoire.
  • Fabrication robuste et longue durée de vie : corps d’armoire stable, de haute qualité et résistant aux égratignures, avec surface revêtue de peinture époxy
  • Ouverture et fermeture électroniques de tiroir à la pression d'un bouton
  • Le tiroir vertical fournit une vue d’ensemble et un accès simple aux produits stockés
  • Fermeture standard en série après environ 60 secondes avec signal visuel et acoustique indiquant la fermeture de tiroir
  • Pas d’utilisation non autorisée : tiroir vertical verrouillable avec serrure à cylindre (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état de verrouillage (rouge / vert)
  • Installation facile : pieds réglables intégrés
  • Aération et ventilation : système d’aération et de ventilation (DN 75) pour le raccordement à un système d´extraction ou de ventilation fi ltrée autonome
  • Résistant au feu durant 90 minutes
Les armoires V-MOVE-90 sont fabriquées avec un ou deux tiroirs verticaux, pour le secteur du laboratoire (unicolore) ou industriel (bicolore), et avec divers équipements intérieurs au choix.
Charge maximale par clayette: 50 kg
Charge max. (pour modèle V-MOVE-90, largeur 450 mm): 140 kg
Charge max. (pour modèle V-MOVE-90, largeur 810 mm): 280 kg
La corps externe et les tiroirs verticaux sont en tôle d'acier, soit en blanc pur (RAL 9010) soit en gris clair (RAL 7035)
Certifications: Testées en four (essai type) conformément à la norme EN 14470-1
Informations de commande: Fournies sans équipement intérieur. Les équipements intérieurs doivent être commandés séparément(non inclus). Consultez notre site web ou contactez votre agence Avantor pour plus d'informations.
Information de livraison: Tarifs de livraison disponibles sur demande.