Cet oxymètre portable avec sonde optique mesure l'oxygène dissous et la température. Il est idéal pour une utilisation dans tous les environnements. De conception durable, il est étanche à l'eau et aux poussières et conforme aux exigences de l'indice de protection IP 67.
- Grand écran rétroéclairé avec icônes intuitives et conviviales
- Système Grip-Clip™ : sécurise rapidement et facilement l'électrode à un bécher ou un conteneur
- Alarme d'étalonnage dû ; correction manuelle de la pression barométrique et de la salinité
- Stocke jusqu'à 500 jeux de données ; sortie USB ou RS232 facile avec câbles de données (câbles pas toujours inclus)
- Conforme aux normes BPL : horloge en temps réel intégrée permettant l'horodatage des données et des données d'étalonnage stockées
- Peut être utilisé avec deux piles AA ou un adaptateur de courant universel (non inclus)
- Support intégré avec option de montage mural pour faciliter les mesures et le stockage sur la paillasse
La sonde optique sans électrolyte est sans entretien et permet d'éliminer le remplacement des membranes délicates et le sel formé par les solutions de remplissage.
Information de livraison: L'appareil est livré avec une électrode RDO avec capuchon de sonde et deux piles AA.
Le set inclut: Un étui de transport rigide, un câble USB, un poids/une protection en acier inoxydable RDO et une chambre d'étalonnage RDO.