Imprimer
Solution Carrez I hexacyanoferrate(II) de potassium (150 g K₄[Fe(CN)₆] * 3H₂O/L) water
Fournisseur: Bernd Kraft
03779.2000 03779.3000 03779.4000 03779.5000
KRAF03779.2000EA 74.1 EUR
KRAF03779.2000 KRAF03779.3000 KRAF03779.4000 KRAF03779.5000
Solution Carrez I hexacyanoferrate(II) de potassium (150 g K₄[Fe(CN)₆] * 3H₂O/L) water
Solution Carrez I hexacyanoferrate(II) de potassium