Imprimer
VWR® Traceable® excursion trac, Thermomètres USB à enregistrement de données pour azote liquide
Fournisseur: VWR Collection
620-2633EA 631 EUR
620-2633 620-2634
VWR® Traceable® excursion trac, Thermomètres USB à enregistrement de données pour azote liquide
Thermomètres Thermomètres numériques
These USB Traceable® excursion trac LN₂ data logging thermometers monitor the temperature in liquid nitrogen Dewars, covering cryogenic needs for sensitive, irreplaceable biological samples.
  • Memory capacity of 525 500 temperature observations
  • Four calibration points: −196; −80, 0 and 100 °C
  • Monitor readings overnight, at the weekend, or for any time period with rolling data log
  • User-defined data logging interval of 1 observation/minute to 1 observation/24 hours
  • Memory capacity maintains a year of recorded data when using 1 minute intervals and longer when using larger intervals
  • Status indicators: Low battery, memory full, USB data transfer and active alarm state
Hi/Lo alarms and time/date stamps: Alarm-tracking feature stores in memory each alarm event detailing when the alarm state occurred, as well as when the unit returned back to within range. Alarm-state indicators include visual LEDs, audio alerts and flashing LCD segments. Data for up to 10 different alarm events can be retrieved with the most current event viewable on the display.
Le système Smart Alarm signale les conditions « hors plage » : lorsqu'une condition « hors plage » est détectée, le système Smart Alarm se déclenche. Ce système comprend des indicateurs visuels et sonores qui émettent des signaux en continu jusqu'à leur acquittement, même si le paramètre réintègre la plage hors alarme.
USB data transfer: The liquid nitrogen temperature monitor allows recorded data, in a CSV format, to be transferred from the thermometer to PC/Mac with a USB flash drive (not included). Specific software is not needed for this thermometer. Each device has a unique ID that allows multiple units to be used in the same location.
Certifications: Étalonnage multi-points sur un certificat Traceable® numéroté individuellement qui garantit la précision et délivré par un laboratoire d'étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) accrédité par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures par rapport aux unités SI via le NIST ou d'autres instituts nationaux de mesure (NMI) reconnus qui sont signataires de l'accord de reconnaissance mutuel CIPM.
Information de livraison: Supplied with stainless steel probe(s), stand, VELCRO®, magnetic strips, wall mount, Traceable® certificate and batteries.