Imprimer
Lingettes pour salles propres, B'lingettes, série 1000
Fournisseur: VWR
VWR® B'Wipes
115-1804EA 20.9 EUR
115-1804 115-1825 115-1803
Lingettes pour salles propres, B'lingettes, série 1000
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Lingettes absorbantes, non tissé pour une utilisation dans des salles propres ISO 5 - 6.
  • Non-tissées (68 g/m²), en fibres hydroenchevêtrées 55% cellulose er 45% polyester
  • Très absorbantes, résistantes et durables
  • Compatibles avec l’IPA et la plupart des autres solvants
  • Pour absorber les liquides renversés et pour le nettoyage général en environnements contrôlés