Imprimer
Bleu d'hydroxynaphtol indicateur pour titrage de métaux, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4-sulpho-1-naphthylazo)-2-naphthol-3,6-disulphonic acid trisodium salt
33936-10G 33936-50G
33936-10GEA 110 EUR
33936-10G 33936-50G
Bleu d'hydroxynaphtol indicateur pour titrage de métaux, Fluka™
Hydroxynaphthol blue
Formule: C₂₀H₁₁N₂Na₃O₁₁S₃
MW: 620.47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036393
Numéro CAS: 63451-35-4
EINECS: 264-197-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (LC-MS) complying
Absorption maximum 640 - 650 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 325
Suitability for Complexometry complying