Imprimer
Sets de test, photométrique, COT, tests en cuve LCK
Fournisseur: Hach
LCK380 LCK381 LCK385 LCK386 LCK387
705-3024EA 256 EUR
705-3024 705-3025 705-3021 705-3022 705-3023
Sets de test, photométrique, COT, tests en cuve LCK
Kits de tests environnementaux
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs, grâce au système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé des réactifs, sans risque d'erreur
  • Étiquette de code à barres, pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Storage conditions: 15 - 25 °C
Certifications: DIN 38409-H3