Imprimer
Test kits, photométrique, Surfactifs non ioniques, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK333 LCK334 LCK433
705-3070EA 167 EUR
705-3070 705-3071 HACHLCK433
Test kits, photométrique, Surfactifs non ioniques, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Pre-dosed reagents for maximum safety.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 15 à 25 °C