Test kits, photométrique, Sulfate, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK153
LCK353
705-3066EA
137
EUR
705-3066
705-3067
Test kits, photométrique, Sulfate, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale.
- Mesures précises et fiables
- Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
- Dosage aisé et précis des réactifs
- Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
- Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 15 à 25 °C