Test kits, photométrique, Argent, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK354
LCK355
705-3010EA
140
EUR
705-3010
705-3011
Test kits, photométrique, Argent, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale.
- Mesures précises et fiables
- Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
- Dosage aisé et précis des réactifs
- Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
- Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Storage conditions: 15 to 25 °C (LCK354)
Température de stockage: 2 à 8 °C (à conserver au froid)