Test kits, photométrique, Nitrite, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK341
LCK342
705-3054EA
117
EUR
705-3054
705-3055
Test kits, photométrique, Nitrite, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale.
- Mesures précises et fiables
- Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
- Dosage aisé et précis des réactifs
- Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
- Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 15 à 25 °C
Certifications: EN ISO 26777, DIN 38405 D10