Imprimer
Urée 99.0-100.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
4204-07EA 1876.67 EUR
4204-07 4204-05 4204-01 4204-09
Urée 99.0-100.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Urée
Formule: NH₂CONH₂
MW: 60.06 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132.7 °C
Densité: 1.32 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ATTEINDRE: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.0 - 100.5%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 132 - 135 °C
Assay 99.0 - 100.5 %
Melting Point 132 - 135 °C
Insoluble Matter ≤0.01 %
Residue after Ignition ≤0.010 %
Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs