Imprimer
Sodium hydroxyde solution 50%, réactif Biotech, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Caustic soda
2622-35EA 593.09 EUR
2622-35 2622-40 2622.9025PE 2622-SAMPLE 2622.9600
Sodium hydroxyde solution 50%, réactif Biotech, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1823
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (NaOH) 49 - 51 %
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Potassium (K) max. 0.01 %
Identification (Na) passes test
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 1.0 %
Trace Impurities (in ppm) Chlorides (as Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 2
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 1